missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tenak™ Comfort Rack for Upright Freezers, 32 mm Box Height
Comfort Rack designed to ensure a more ergonomical operating process when working with samples.
Marke: Tenak™ TE24134
Weitere Details : Netto-Gewicht : 4.19400kg
Beschreibung
- Im Komfortgestell werden die Kryoboxen in Schubladen platziert
- Erhöht die Flexibilität und reduziert das Betriebsgewicht im Vergleich zu anderen Gestellarten
- Messen Sie die Innenhöhe und -tiefe Ihres Tiefkühlgeräts für die Auswahl des richtigen Gestells
- Gestelle können mit allen Tiefkühlgeräten verwendet werden
- Gefertigt aus Edelstahl
Spezifikation
32 mm (Box) | |
Tiefkühlschränke | |
7 x 4 |
562 x 140 x 252 mm | |
Boxen (28) | |
Edelstahl |