Learn More
- Home
- Products
- Gestelle
- Gestelle für die Tiefkühllagerung
- Tenak™ Komfort-Gepäckträger für Microtiter Platten für Gefrierschränke, 45 mm Regalhöhe
Tenak™ Komfort-Gepäckträger für Microtiter Platten für Gefrierschränke, 45 mm Regalhöhe
Artikelnummer. 12437060 Alle ansehen TENAK Produkte
Change view
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Platten (12)
Platten (15)
Platten (16)
Platten (18)
Platten (20)
Platten (21)
Platten (24)
Platten (25)
Platten (28)
Platten (30)
Platten (35)
Platten (36)
Platten (40)
Platten (42)
Platten (49)
Array:
3 x 4
3 x 5
3 x 6
3 x 7
4 x 4
4 x 5
4 x 6
4 x 7
5 x 4
5 x 5
5 x 6
5 x 7
6 x 4
6 x 5
6 x 6
6 x 7
7 x 5
7 x 6
7 x 7
8 x 5
Abmessungen (L x B x H):
360 x 135 x 140 mm
360 x 135 x 186 mm
360 x 135 x 233 mm
360 x 135 x 279 mm
450 x 135 x 140 mm
450 x 135 x 186 mm
450 x 135 x 233 mm
450 x 135 x 279 mm
450 x 135 x 325 mm
450 x 135 x 372 mm
540 x 135 x 140 mm
540 x 135 x 186 mm
540 x 135 x 233 mm
540 x 135 x 279 mm
540 x 135 x 325 mm
630 x 135 x 140 mm
630 x 135 x 186 mm
630 x 135 x 233 mm
630 x 135 x 279 mm
630 x 135 x 325 mm
Packungsgröße:
1 Stück
20 product options available for selection
| Artikelnummer. | Aufnahmevermögen | Array | Abmessungen (L x B x H) | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 12437060 | Platten (30) | 6 x 5 | 450 x 135 x 279 mm | 1 Stück |
| 12407040 | Platten (12) | 3 x 4 | 360 x 135 x 140 mm | 1 Stück |
| 12407060 | Platten (15) | 3 x 5 | 450 x 135 x 140 mm | 1 Stück |
| 12417040 | Platten (16) | 4 x 4 | 360 x 135 x 186 mm | 1 Stück |
| 12417060 | Platten (20) | 4 x 5 | 450 x 135 x 186 mm | 1 Stück |
| 12427040 | Platten (20) | 5 x 4 | 360 x 135 x 233 mm | 1 Stück |
| 12427060 | Platten (25) | 5 x 5 | 450 x 135 x 233 mm | 1 Stück |
| 12427080 | Platten (18) | 3 x 6 | 540 x 135 x 140 mm | 1 Stück |
| 12437040 | Platten (24) | 6 x 4 | 360 x 135 x 279 mm | 1 Stück |
| 12437080 | Platten (24) | 4 x 6 | 540 x 135 x 186 mm | 1 Stück |
| 12437100 | Platten (21) | 3 x 7 | 630 x 135 x 140 mm | 1 Stück |
| 12447060 | Platten (35) | 7 x 5 | 450 x 135 x 325 mm | 1 Stück |
| 12447080 | Platten (30) | 5 x 6 | 540 x 135 x 233 mm | - |
| 12447100 | Platten (28) | 4 x 7 | 630 x 135 x 186 mm | 1 Stück |
| 12457060 | Platten (40) | 8 x 5 | 450 x 135 x 372 mm | 1 Stück |
| 12457080 | Platten (36) | 6 x 6 | 540 x 135 x 279 mm | 1 Stück |
| 12457100 | Platten (35) | 5 x 7 | 630 x 135 x 233 mm | 1 Stück |
| 12467080 | Platten (42) | 7 x 6 | 540 x 135 x 325 mm | 1 Stück |
| 12467100 | Platten (42) | 6 x 7 | 630 x 135 x 279 mm | 1 Stück |
| 12477100 | Platten (49) | 7 x 7 | 630 x 135 x 325 mm | 1 Stück |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer.
12437060
Lieferant
Tenak™
Lieferanten-Nr.
TE35486
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die Gestelle können entweder mit einer Platte pro Regal verwendet werden, oder die Platten können gestapelt werden
- Mit Alarm, der verhindert, dass die Einlegeböden herausrutschen
- Die äußeren Abmessungen betragen 135 x 92 mm.
Spezifikation
Spezifikation
| Aufnahmevermögen | Platten (30) |
| Stapelbar | Ja |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Mikrotiterplatten, Tiefkühlschränke |
| Anzahl pro Packung | 1/Packung |
| Abmessungen (L x B x H) | 450 x 135 x 279 mm |
| Tiefe (metrisch) | 450 mm |
| Produkttyp | Gestell für Mikrotiterplatten |
| Einschübe | 30 |
| Höhe (metrisch) | 279 mm |
| Array | 6 x 5 |
| Breite (metrisch) | 135 mm |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |