Learn More
Tenak™ COMFORT MTP 13X4=52 PLATTEN, HöHE 16MM .
Ein vollständiges Sortiment an Gestellen für Mikrotiterplatten in Tiefkühltruhen. Tenak™ Komfortgestelle für Mikrotiterplatten in Tiefkühlschränken sind stapelbar.
Marke:  Tenak™ TE35400
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.55000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12427030
Menge Preis
1 303.00 € / 1 Stück
6 275.43 € / 1 Stück
Verfügbar ab
20-07-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Gestelle können entweder als eine Platte pro Regal verwendet werden, oder die Platten können gestapelt werden
  • Mit Alarm, der verhindert, dass die Einlegeböden herausrutschen
  • Die äußere Abmessung beträgt 135 x 92 mm
Spezifikation
Spezifikation
9 x 4
Ja
360 x 135 x 153 mm
153 mm
1 Packung
Gestell für Mikrotiterplatten
36
360 mm
Mikrotiterplatten, Tiefkühlschränke
Platten (36)
135 mm