Learn More
Tenak™ Polypropylene Freezer Boxes for Centrifuge Tubes, 30 mm Diameter
Freezer Box designed to hold Falcon™ tubes in ULT freezers.
Marke: Tenak™ TE22363
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.34000kg
Beschreibung
- Aus Polypropylen
- Kann bei niedrigen Temperaturen von bis zu -90 °C verwendet werden
- Autoklavierbar bei +121 °C für 20 Minuten
- 50 ml-Röhrchengröße
Spezifikation
Autoklavierbar | |
10x 50 ml- und 2x 15 ml-Zentrifugenröhrchen | |
Falcon™ Röhrchen | |
130 x 130 x 130 mm |
Rot | |
Polypropylen | |
Bis zu -90 °C |