Learn More
Tenak™ Classic Half Rack for Cryogenic Freezer, 50 mm Box Height
Classic Half Rack equipped with a locking rod to secure the cryoboxes.
Marke: Tenak™ TE21418
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Die Racks sind mit einem Verriegelungsstab zur Sicherung der Kryoboxen ausgestattet
- Diese Racks sind für Boxen halber Größe mit 5 x 5 Gitter vorgesehen
- Max. Stellfläche von 83 x 83 mm
Spezifikation
Boxen (12) | |
Kryo-Tiefkühlgeräte | |
50 mm (Box) |
Edelstahl | |
83 x 83 x 665 mm |