Learn More
Tenak™ Alu FlexRack for Chest Freezers
Alu FlexRack is recommended for all applications where a flexible storage solution is needed.
Marke: Tenak™ TE20118
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Durch die verstellbaren Einlegeböden kann das Rack für alle Kryoboxhöhen verwendet werden
- Lieferung mit 1 Ablage und 1 Verriegelungsstab zur Sicherung der Boxen
- Aus Aluminium
- Kann für alle Tiefkühltruhen verwendet werden
Spezifikation
Verriegelungsstange | |
1 | |
145 mm | |
140 mm |
Aluminium | |
Tiefkühltruhen | |
560 mm |