missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tenak™ Edelstahl-Rack, auf der Seite aufzustellen, für Tiefkühltruhen und -schränke

Rack, das zur Platzersparnis sowohl in Tiefkühltruhen als auch in Tiefkühlschränken eingesetzt werden kann.

Marke:  Tenak™ TE21396

Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.25000kg

Artikelnummer. 15250474

  • 81.20 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Zum Füllen von Leerräumen, wenn die Boxen vertikal gedreht werden
  • Passt entweder als normales Rack in eine Gefriertruhe oder gestapelt in einen Tiefkühlschrank
  • Eine Hülse sichert die Gestelle beim Stapeln
  • Die Racks können mit Boxen mit einer Stellfläche von max. 137 x 137 mm verwendet werden
  • Gefertigt aus Edelstahl
Spezifikation

Spezifikation

Boxen (5)
Tiefkühltruhen und -schränke
50 mm
Edelstahl
695 x 56 x 140 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote