missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rad51 Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18100152 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18100152 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18100152 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP220058

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Rad51 Polyclonal specifically detects Rad51 in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Rad51
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.63mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:3000, Immunohistochemistry 1:100-1:1000, Immunoprecipitation 1:100-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:1000, Immunohistochemistry-Frozen
Zusammensetzung PBS (pH 7.0), 1.0% BSA and 20% Glycerol with 0.01% Thimerosal
Gen-Zugriffsnummer Q06609
Gen-Alias BRCC5, HRAD51, HsRAD51, HsT16930, RAD51 (S. cerevisiae) homolog (E coli RecA homolog), RAD51 homolog (RecA homolog, E. coli) (S. cerevisiae), RAD51 homolog A, RAD51ABRCA1/BRCA2-containing complex, subunit 5, RecA, E. coli, homolog of, RECADNA repair protein RAD51 homolog 1, RecA-like protein, recombination protein A
Gensymbole RAD51
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant protein corresponding to human Rad51
Molekulargewicht des Antigens 37 kDa
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, DNA Repair, Homologous Recombination, modENCODE Antibodies
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5888
Zielspezies Human, Rat
Inhalt und Lagerung Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.