missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rad51 Antibody (RAD51/2701), PerCP, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18025934 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18025934 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18025934 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP279895PCP

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Rad51 Monoclonal specifically detects Rad51 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Rad51
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon RAD51/2701
Konjugat PerCP
Verdünnung Flow Cytometry
Zusammensetzung PBS with 0.05% Sodium Azide
Gen-Alias BRCC5, HRAD51, HsRAD51, HsT16930, RAD51 (S. cerevisiae) homolog (E coli RecA homolog), RAD51 homolog (RecA homolog, E. coli) (S. cerevisiae), RAD51 homolog A, RAD51ABRCA1/BRCA2-containing complex, subunit 5, RAD51L3, RecA, E. coli, homolog of, RECADNA repair protein RAD51 homolog 1, RecA-like protein, recombination protein A
Gensymbole RAD51
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant fragment of human Rad51 protein (around aa 1-134) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: Q06609)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, DNA Repair, Homologous Recombination, modENCODE Antibodies, Phospho Specific
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2b κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.