missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ RAD51 Polyclonal Antibody

Artikelnummer. 13465657
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
13465657 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 13465657 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA531144

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: 293T , NT2D, IMR32, Jurkat, HeLa, PC-12, Rat-2. Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

RAD51 plays a critical role in homologous strand exchange, a key step in DNA repair through homologous recobination. It binds to single and double-stranded DNA and exhibits DNA-dependent ATPase activity. RAD51 catalyzes the recognition of homology and strand exchange between homologous DNA partners to form a joint molecule between a processed DNA break and the repair template. It binds to a single-stranded DNA in an ATP-dependent manner to form nucleoprotein filaments which are essential for the homology search and strand exchange. Mutations in the gene can results in breast cancer, mirror movements 2 and fanconi anemia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen RAD51
Anwendungen Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.63 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 1% BSA, 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Gen Rad51
Gen-Zugriffsnummer Q06609
Gen-Alias AV304093; BRCA1/BRCA2-containing complex, subunit 5; BRCC5; DNA repair protein RAD51; DNA repair protein RAD51 homolog 1; DNA repair protein RAD51 homolog A; DNA repair protein rhp51; FANCR; homolog to S.cerevisiae; HRAD51; HsRad51; HsT16930; MGC128559 protein; MRMV2; MUT5; rad51; RAD51 homolog; RAD51 homolog (RecA homolog); RAD51 homolog (RecA homolog, E. coli); RAD51 homolog A; RAD51 recombinase; RAD51 recombinase L homeolog; rad51.1; rad51.L; rad51-1; RAD51A; rad51-a; rad51-b; Reca; RecA family recombinase Rhp51; RecA, E. coli, homolog of; RecA-like protein; recombinase RAD51; recombination protein A; RGD1563603; rhp51; SPAC644.14c; wu:fb38e12; xrad51; XRad51.1; YER095W; zgc:77754
Gensymbole Rad51
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant protein corresponding to human Rad51.
Reinigungsverfahren Antigen affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 499870, 5888
Zielspezies Human, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.