Learn More
Systec™ Autoklaven mit Radialventilator der DV Serie und H-210 bis H-1580
Die Autoklaven der Systec™ Radialventilator der DV Serie und H-210 BIS H-1580 ermöglichen Luftzirkulation und eine beschleunigte Wärmeabfuhr aus der Kammer.
Marke:  Systec™ 9511
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Artikelnummer. 12532777
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
  • In Verbindung mit optionaler Mantelkühlung mit Kühlwasser und Stützdruck sorgt der Radialventilator für einen beschleunigten Wärmeentzug von den Sterilisationselementen zum gekühlten Kammermantel.
  • Der Radialventilator befindet sich im Deckel der Kammer und wird von einem Magnetmotor angetrieben, der außen unter der Abdeckung angebracht ist.
  • Der Radialventilator wird in die Tür der Sterilisationskammer eingesetzt, sodass der nutzbare Raum im Autoklaven nicht reduziert wird.
  • Ventilationsleistung 250 m3/h
  • Reduzierung des Probenvolumens um bis zu 70 %
Spezifikation
Spezifikation
Reduzierung des Kühlzeit um bis zu 70 %
Beschleunigte Autoklav-Kühlung
Autoklaven der DV- UND H-210 BIS H-1580 SERIE
Radialventilator