missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Carl Roth™ Funk-Wanduhr, D=300mm, inkl. Batterie Mignon 1,5 V.
Marke: Carl Roth™ KN68.1
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.70200kg
Spezifikation
Funkwanduhr | |
300 mm | |
1,5 V | |
Je 1 |