Learn More
Invitrogen™ RAF1 (cRAF) [Y340D] [Y341D] Recombinant Human Protein
RAF1 (cRAF) [Y340D] [Y341D] Recombinant Human Protein
Marke:  Invitrogen™ PR7307A
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15468553
  • 1476.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab
28-05-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Nach der Aktivierung kann RAF1 phosphorylieren und die Dual-Spezifität-Proteinkinasen MEK1 und MEK2 aktivieren, das wiederum phosphoryliert und die Serin/Threonin-spezifischen Proteinkinasen ERK1 und ERK2 aktiviert. Die Mutante RAF1 Y340D Y341 D ist konstitutiv aktiv.
Spezifikation
Spezifikation
NP_002871, Y340D, Y341D
Dry Ice
Frozen
Drug Development
Kinase Assay
RAF1 (cRAF) Y340D Y341D
GST Tag
Ser⁄Thr Kinases: TKL Group
Baculovirus
Catalytic
Human
66.4 kDa
RAF Kinase Family