Learn More
Raffinose-Hydrat, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Catalog Number 10305960
Click to view available options
Menge:
25 g
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
CAS 512-69-6
Schmelzpunkt 80°C
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Summenformel C18H32O16
MDL-Nummer MFCD00006630
Menge 25 g
Synonym raffinose, gossypose, d-+-raffinose, melitose, melitriose, d-raffinose, 6g-alpha-d-galactosylsucrose, unii-n5o3qu595m, raffinose 8ci, beta-d-fructofuranosyl alpha-d-galactopyranosyl-1->6-alpha-d-glucopyranoside
InChI-Schlüssel MUPFEKGTMRGPLJ-ZQSKZDJDSA-N
SMILES OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO[C@H]3O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
IUPAC-Name (2S,3R,4S,5R,6R)-2-{[(2R,3S,4S,5R,6R)-6-{[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy}-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]methoxy}-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
Molekulargewicht (g/mol) 504.44
PubChem CID 2724100
Formelmasse 594.2814g/mol
Physikalische Form Fest