missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ RAGE (AGER) Rat ELISA Kit

Sandwich ELISA Kit

Marke:  Invitrogen™ ERAGERX5

1756.75 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.



Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.33800kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 17105909

  • 2635.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.


Beinhaltet: Vorbeschichtete Platte(n), Standard, Nachweisantikörper, HRP-Konjugat, Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung und Plattenabdeckungen.

Beschreibung

Beschreibung

The Rat RAGE (AGER) ELISA quantitates Rt RAGE in rat serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Rt RAGE. Principle of the method The Rat RAGE solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.

Der Rezeptor für Advanced Glycation Endproducts (RAGE) ist Mitglied der Immunoglobin-Superfamilie von Zelloberflächenmarkern. Dieses Protein kann mit vielen Molekülen interagieren, einschließlich: Advanced Glycation Endproducts (AGE), Amphoterin und Liganden. Die Forschung hat gezeigt, dass die Akkumulation von RAGE-Liganden im biologischen System (Endothel mononukleare Phagozyten, Neuronen und glatte Muskelzellen) zu zerstörerischen Gewebekrankheiten wie diabetischer Retinopathie, Amyloidosen, Tumoren und Entzündungserkrankungen führen kann.
Spezifikation

Spezifikation

Q63495
300 pg/mL
Festphasen-Sandwich-ELISA
ELISA-Kit
Plasma, Serum, Überstand
5 x 96 Assays
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
81722
<12%
Vorbeschichtete 96-Well-Platten, Assay-Verdünnungskonzentrat, Standard, SAV-HRP, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer (Wash Buffer)
5 x 96 Tests
Entwicklung
2°bis 8 °C
Ratte
4 h 45 min
0,41 ng/mL bis 300 ng/mL
300 pg/mL bis 300 ng/mL
Biotin
Weitere Proteine
Kreuzreaktivität: Dieses ELISA-Kit zeigt keine Kreuzreaktivität mit den folgenden getesteten Zytokinen: CINC-2, CINC-3, CNTF, Fraktalkin, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-4, IL-6, IL-10, GM-CSF, IFN-gamma, Leptin, Lix, MCP-1, MIP-3 alpha, beta-NGF, TIMP-1, TNF-alpha aus Ratten.
Ratte
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Ager
<10%
HRP
RUO
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl
RAGE
1 h 20 min
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote