Learn More
Grant Instruments™ Hochregal für Wasserbäder ohne Umwälzung
Artikelnummer. 11496477
Change view
Click to view available options
Typ:
Einlegeboden für 12 l-Tanks
Einlegeboden für 18 l-Tanks
Einlegeboden für 26 l-Tanks
Einlegeboden für 34 l-Tanks
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ unitSize
11496477 Einlegeboden für 12 l-Tanks -
11406487 Einlegeboden für 18 l-Tanks 1 Stück
11416487 Einlegeboden für 26 l-Tanks 1 Stück
11426487 Einlegeboden für 34 l-Tanks 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11496477 Lieferant Grant Instruments™ Lieferanten-Nr. RS14
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bietet Platz für flache Gefäße. Grant Instruments™ Erhöhte Regale für ungerührte Wasserbäder eignen sich für den Einsatz mit zahlreichen anderen Grant Heizthermostaten und beheizten Umwälzbädern.
Bietet Platz für flache Gefäße.Grant Instruments™ Erhöhte Regale für ungerührte Wasserbäder eignen sich für den Einsatz mit zahlreichen anderen Grant Heizthermostaten und beheizten Umwälzbädern.
  • Wählen Sie aus einer Vielzahl von Größen, die zu Ihrem Tank passen.
  • Zur Verwendung mit Edelstahl- und Kunststofftank-Modellen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Grant Beheizte Umwälzbäder
Typ Einlegeboden für 12 l-Tanks
Höhe (metrisch) 40 oder 78 mm