Learn More
Ramelteon 1,0 mg/ml in Acetonitril, LoGiCal
Artikelnummer. 30463962
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30463962 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30463962 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCAMP3666.0011
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ramelteon
CAS 196597-26-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Ramelteon
Versandbedingung Ice pack (-20°C)
Summenformel C16 H21 N O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym N-[2-[(8S)-1,6,7,8-Tetrahydro-2H-indeno[5,4-b]furan-8-yl]ethyl]propanamide, Propanamide, N-[2-(1,6,7,8-tetrahydro-2H-indeno[5,4-b]furan-8-yl)ethyl]-, (S)-, (S)-N-[2-(1,6,7,8-Tetrahydro-2H-indeno-[5,4-b]furan-8-yl)ethyl]propionamide, (S)-N-[2-(1,6,7,8-Tetrahydro-2H-indeno[5,4-b]furan-8-yl)ethyl]propionamide, Ramelteon, Rozerem, TAK 375
InChI-Formel InChI=1S/C16H21NO2/c1-2-15(18)17-9-7-12-4-3-11-5-6-14-13(16(11)12)8-10-19-14/h5-6,12H,2-4,7-10H2,1H3,(H,17,18)/t12-/m0/s1
Lösungstyp Single Solution
SMILES CCC(=O)NCC[C@@H]1CCc2ccc3OCCc3c12
IUPAC-Name N-[2-[(8S)-2,6,7,8-Tetrahydro-1H-cyclopenta[e][1]benzofuran-8-yl]ethyl]propanamid
Solvent or Matrix Acetonitrile
Industry Type Food Testing
Molekulargewicht (g/mol) 259.34
Menge 1 mL
Formelmasse 259.1572 g/mol