missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ramipril Diketopiperazine, TRC

Artikelnummer. 30135188
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30135188 25 mg 25 Milligramm
30134203 1 mg 1 Milligramm
30006180 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30135188 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCR11100825MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 108731-95-9
Summenformel C23 H30 N2 O4
Molekulargewicht (g/mol) 398.5
Synonym Ethyl (2S)-2-[(3S,5aS,8aS,9aS)-3-Methyl-1,4-dioxodecahydro-2H-cyclopenta[4,5]pyrrolo[1,2-a]pyrazin-2-yl]-4-phenylbutanoate, Ramipril Imp. D (EP), Ramipril Diketopiperazine
IUPAC-Name ethyl (2S)-2-[(2S,4aS,5aS,8aS)-2-methyl-1,4-dioxo-2,4a,5,5a,6,7,8,8a-octahydrocyclopenta[3,4]pyrrolo[3,5-c]pyrazin-3-yl]-4-phenylbutanoate
SMILES CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N2[C@@H](C)C(=O)N3[C@H]4CCC[C@H]4C[C@H]3C2=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Ramipril Diketopiperazine
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C23H30N2O4/c1-3-29-23(28)19(13-12-16-8-5-4-6-9-16)24-15(2)21(26)25-18-11-7-10-17(18)14-20(25)22(24)27/h4-6,8-9,15,17-20H,3,7,10-14H2,1-2H3/t15-,17-,18-,19-,20-/m0/s1
Formelmasse 398.2206
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.