missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
RANBP10 Polyclonal antibody specifically detects RANBP10 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | RANBP10 |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Zusammensetzung | PBS (pH 7.3), 50% glycerol |
| Gen-Alias | KIAA1464FLJ31165, RAN binding protein 10, ran-binding protein 10, RanBP10 |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 362-497 of human RANBP10 (NP_065901.1). YPGSPSLSPRHGPSSSHMHNTGADSPSCSNGVASTKSKQNHSKYPAPSSSSSSSSSSSSSSPSSVNYSESNSTDSTKSQHHSSTSNQETSDSEMEMEAEHYPNGVLGSMSTRIVNGAYKHEDLQTDESSMDDRHPR |
| Reinigungsverfahren | Affinity purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?