Learn More
RANBP10 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Artikelnummer. p-200062494 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.02 mL
0.1 mL
Packungsgröße:
0.02 Milliliter
0.10 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18620822 0.02 mL 0.02 Milliliter
18627512 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18620822 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP2943890.02ml
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
RANBP10 Polyclonal antibody specifically detects RANBP10 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen RANBP10
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:2000
Zusammensetzung PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Gen-Alias KIAA1464FLJ31165, RAN binding protein 10, ran-binding protein 10, RanBP10
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 362-497 of human RANBP10 (NP_065901.1). YPGSPSLSPRHGPSSSHMHNTGADSPSCSNGVASTKSKQNHSKYPAPSSSSSSSSSSSSSSPSSVNYSESNSTDSTKSQHHSSTSNQETSDSEMEMEAEHYPNGVLGSMSTRIVNGAYKHEDLQTDESSMDDRHPR
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 0.02 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 57610
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG