Learn More
R&D Systems™ EvenCoat Streptavidin Coated Plates
used as a solid support for assays that utilize a biotinylated molecule or otherwise require the binding of biotin.
Marke:  R&D Systems™ CP004
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13412525
  • 558.60 € / 15 Stück
Voraussichtlicher Liefertermin 22-10-2019
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Spezifikation
Clear
Biotin
15/Pk.
Store the unopened product at 2 - 8° C. Do not use past expiration date.
4μg/mL
ELISA
Biotinylated molecules