Learn More
R&D Systems™ Polystyrene Microplates
high-binding, flat-bottom polystyrene microplates
Marke:  R&D Systems™ DY990
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00100kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13414245
  • 224.41 € / 25 Stück
Voraussichtlicher Liefertermin 30-07-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Spezifikation
360 μL
Flat
ELISA
ELISA Microplate
96
Clear
Polystyrene
Videos