Learn More
RanGAP1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | RanGAP1 |
---|---|
Konzentration | 0.37 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16885605
|
Proteintech
27405-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 24-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16875605
|
Proteintech
27405-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 24-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
RanGAP1, is a homodimeric 65-kD polypeptide that specifically induces the GTPase activity of RAN, but not of RAS by over 1, 000-fold. RanGAP1 is the immediate antagonist of RCC1, a regulator molecule that keeps RAN in the active, GTP-bound state. The RANGAP1 gene encodes a 587-amino acid polypeptide. The sequence is unrelated to that of GTPase activators for other RAS-related proteins, but is 88% identical to Fug1, the murine homolog of yeast Rna1p. RanGAP1 and RCC1 control RAN-dependent transport between the nucleus and cytoplasm. RanGAP1 is a key regulator of the RAN GTP/GDP cycle.Spezifikation
RanGAP1 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human | |
P46060, P46061 | |
19387, 5905 | |
RanGAP1 Fusion Protein Ag26128 | |
Primary | |
-20°C | |
RANGAP1 |
0.37 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
Fug1, KIAA1835, RANGAP1, SD | |
RANGAP1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |