missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RAP1GDS1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Proteintech 10377-1-AP-20UL

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16886723

  • 112.71 € / 20 Mikroliter

Verfügbar ab
16-06-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

The smg GDP dissociation stimulator (smgGDS) protein is a stimulatory GDP/GTP exchange protein with GTPase activity (Riess et al., 1993).
Spezifikation

Spezifikation

RAP1GDS1
0.13 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
P52306
Exchange factor smgGDS, GDS1, RAP1GDS1, SMG GDS protein, SmgGDS
Rabbit
IgG
20 μL
-20°C
Primary
229877, 5910
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
RAP1GDS1
Liquid
RAP1GDS1
RAP1GDS1 Fusion Protein Ag0230
Antigen Affinity Chromatography
RUO
Antibody
Polyclonal
Human, Mouse
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation