Learn More
Rapamycin, ≥99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 mg
Beschreibung
Blocks cytokine-mediated signal transduction pathwaysRapamycin is used to inhibit tumor growth by halting tumor cell proliferation and suppressing tumor angiogenesis. It forms a complex with FKBP12 that binds and inhibits the molecular target of rapamycin (mTOR) as well as suppresses the immune system, preventing transplant rejection.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Blockiert zytokinvermittelte Signaltransduktionswege. Rapamycin wird verwendet, um das Tumorwachstum zu hemmen, indem die Proliferation von Tumorzellen gestoppt und die Angiogenese des Tumors unterdrückt wird. Es bildet mit FKBP12 einen Komplex, der das molekulare Ziel von Rapamycin (mTOR) bindet und hemmt sowie das Immunsystem unterdrückt und die Abstoßung des Transplantats verhindert.
Löslichkeit
Löslich in DMSO bei 50 mg/ml oder Methanol bei 25 mg/ml löslich in Alkohol, Dimethylsulfoxid und Dimethylformamid. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Bei -20 ° lagern. Nur für Forschungszwecke: Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke bei Tieren und Menschen vorgesehen. An einem kühlen Ort lagern. Unverträglich mit starken Oxidationsmitteln.
Blockiert zytokinvermittelte Signaltransduktionswege. Rapamycin wird verwendet, um das Tumorwachstum zu hemmen, indem die Proliferation von Tumorzellen gestoppt und die Angiogenese des Tumors unterdrückt wird. Es bildet mit FKBP12 einen Komplex, der das molekulare Ziel von Rapamycin (mTOR) bindet und hemmt sowie das Immunsystem unterdrückt und die Abstoßung des Transplantats verhindert.
Löslichkeit
Löslich in DMSO bei 50 mg/ml oder Methanol bei 25 mg/ml löslich in Alkohol, Dimethylsulfoxid und Dimethylformamid. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Bei -20 ° lagern. Nur für Forschungszwecke: Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke bei Tieren und Menschen vorgesehen. An einem kühlen Ort lagern. Unverträglich mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Rapamycin |
Typ | Rapamycin |
Physikalische Form | Pulver |
Merck Index | 14,8114 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in DMSO at 50mg/ml or methanol at 25mg/mlSoluble in alcohol,dimethyl sulfoxide and dimethyl formamide; Insoluble in water. |
Formelmasse | 914.17 |
Reinheit (%) | ≥99% |
Farbe | Weiß |
Menge | 100 mg |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- Karzinogenität Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
- H372-Schädigt die Organe.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.