Learn More
Thermo Scientific™ RapID™ NH System
Beschreibung
Identifizieren Sie über 30 Taxa einschließlich Neisseria, Moraxella, Haemophilus und verwandte Mikroorganismen in nur vier Stunden mit dem Thermo Scientific™ RapID™ NH-System, einem Identifizierungssystem, das auf Enzymtechnologie basiert.
- Inokulation in einem Schritt – verkürzt die Vorbereitungszeit und ermöglicht so eine höhere Produktivität
- Manuelle mikrobiologische Identifizierung leicht gemacht – kein Öl, kein Pipettieren, keine 24-Stunden-Inkubation
- Vierstündige Inkubation* – schnellere Ergebnisse für eine schnellere Reaktion
- Gängiges Verfahren – geringer Materialverbrauch spart Zeit und Geld
- Sichtbare Farbreaktionen – geringere Subjektivität vermindert die Zahl von Wiederholungstests
- Bessere Berichterstattung – mehr Inhalt, verbesserte Updates
*Zweistündige Inkubation für RapID SS/u.
Ein transparenter Kunststoffträger mit Reagenzien imprägnierte Vertiefungen, sodass die simultane Inokulation jeder Vertiefung mit einem vordefinierten Volumen von Impfkulturen möglich ist. Eine Suspension der Testorganismen in RapID Inokulationsflüssigkeit dient als Inokulum, das die Testreaktionen rehydriert und startet.
Nach der Inkubation wird jeder Vertiefung anhand einer Farbentwicklung auf Reaktivität untersucht. In einigen Fällen müssen den Vertiefungen Reagenzien hinzugefügt werden, um eine Farbänderung auszulösen. Das resultierende Muster von positiven und negativen Werten dient als Grundlage für die Identifizierung des Testisolats durch den Vergleich der Testergebnisse mit Reaktivitätsmustern in einer Datenbank oder über ein computergeneriertes Code-Compendium (ERIC).
Erforderlich:
RapID Spot Indol, Art.-Nr. R8309002; RapID Nitrat A, Art.-Nr. R8309003; RapID Nitrat B Art.-Nr. R8309004; RapID Inokulationsflüssigkeit, Art.-Nr. R8325106
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Fragen Sie bitte nach.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific und verbinden leistungsstarke manuelle, halbautomatische und vollautomatische Testprodukte und eine umfassende Linie von Medien und diagnostischen Produkten zu einer Komplettlösung. So erhalten Sie die benötigten Produkte und die hochwertigen Ergebnisse, die Ihr Labor benötigt, noch schneller.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
| Beschreibung | RapID NH System |
| CE-Zeichen | Ja |
| Nachweisbare Analyten | Neisseria, Moraxella, Haemophilus und verwandte Mikroorganismen |
| Verpackungsart | 1 Box |
| Menge | 20 Panels/Kit |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.