Learn More
Invitrogen™ RARG Recombinant Human Protein, Ligand Binding Domain, GST-Tagged
Retinoic acid receptor gamma, ligand binding domain (RARG-LBD) is a 58.85 kDa recombinant human protein (amino acids 178-454) expressed as a GST-tagged fusion protein in baculovirus-infected insect cells.
Marke:  Invitrogen™ PV4413
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 10198772
  • 1770.00 € / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
RARG-LBD is expressed and purified in the absence of exogenous ligands, making it ideal for ligand binding and coregulator recruitment studies.
Spezifikation
Spezifikation
Nuclear Receptor Assay
50 μg
RUO - research use only
Retinoic Acid Receptor gamma
Recombinant
Hormone Receptors
5916
Store in ultra-cold freezer (-68 to -85°C).
Recombinant, Ligand Binding Domain
Human
GST Tag