Learn More
RASEF Rabbit anti-Human, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 28162-1-AP-20UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16886025
  • 140.00 € / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Binds predomitly GDP, and also GTP.
Spezifikation
Spezifikation
RASEF
Polyclonal
Unconjugated
RASEF
FLJ31614, RAB45, Ras related protein Rab 45, RASEF
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
158158, 298138
-20°C
Liquid
Western Blot
0.4 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q8IZ41
RASEF
RASEF Fusion Protein Ag28049
20 μL
Primary
Rat, Human