Learn More
Raspberry Ketone Glucoside, TRC
Artikelnummer. 30428039
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
2.5 g
Packungsgröße:
250 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30428039 500 mg 500 Milligramm
30423054 250 mg 250 Milligramm
30421420 2.5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30428039 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCR126043500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38963-94-9
Summenformel C16H22O7
Molekulargewicht (g/mol) 326.34
IUPAC-Name 4-[4-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyphenyl]butan-2-one
SMILES CC(=O)CCc1ccc(O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Raspberry Ketone Glucoside
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H22O7/c1-9(18)2-3-10-4-6-11(7-5-10)22-16-15(21)14(20)13(19)12(8-17)23-16/h4-7,12-17,19-21H,2-3,8H2,1H3/t12-,13-,14+,15-,16-/m1/s1
Formelmasse 326.1366
Name des Produkts
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.