missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RASSF2 Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18216550 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18216550 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18216550 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP132571

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

RASSF2 Polyclonal specifically detects RASSF2 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen RASSF2
Anwendungen Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.81mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:3000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100-1:1000
Zusammensetzung 0.1M Tris (pH 7.0), 0.1M Glycine and 10% Glycerol with 0.01% Thimerosal
Gen-Alias KIAA0168DKFZp781O1747, Ras association (RalGDS/AF-6) domain family 2, Ras association (RalGDS/AF-6) domain family member 2, ras association domain-containing protein 2, RASFADIN
Gensymbole RASSF2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human RASSF2. The exact sequence is proprietary.
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9770
Testspezifität Predicted cross-reactivity based on sequence identity: Chicken (82%). Not yet tested in any other species.
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.