Learn More
Invitrogen™ Activin A (INHBA) Rat ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marke:  Invitrogen™ ERINHBA
437.35 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00400kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15465383
  • 656.00 € / 1 Set
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet: Vorbeschichtete Platte(n), Standard, Nachweisantikörper, HRP-Konjugat, Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung und Plattenabdeckungen.
Beschreibung
Beschreibung
The Rat Activin A (INHBA) ELISA quantitates Rt Activin A in rat serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Rt Activin A. Principle of the method The Rat Activin A solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Activine sind dimerische Wachstums- und Differenzierungsfaktoren, die zur Transformationsfamilie der strukturell verwandten Signalproteine des beta-Wachstumsfaktors (TGF-beta) gehören. Activin signalisiert durch einen heteromeren Komplex von Rezeptor-Serinkinasen, der mindestens zwei Typ I- (I und IB) und zwei Typ II (II und IIB)-Rezeptoren enthält. Alle diese Rezeptoren sind Transmembranproteine, die aus einer liganbindenden extrazellulären Domäne mit Zystein-reicher Region, einer Transmembrandomäne und einer zytoplasmatischen Domäne mit vorhergesagter Serin-/Threonin-Spezifität bestehen. Typ I-Rezeptoren sind für die Signalisierung von Bedeutung; Typ II-Rezeptoren sind für die Bindung von Liganden und für die Expression von Typ I-Rezeptoren erforderlich. Typ I- und II-Rezeptoren bilden nach der Liganbindung einen stabilen Komplex, der durch Typ II-Rezeptoren zur Phosphorylierung von Typ I-Rezeptoren führt. Activin A-Mutationen sind mit progressiver Fibrodysplasia ossificans assoziiert.
Spezifikation
Spezifikation
Gehäuse P18331
2 pg/mL
Festphasen-Sandwich-ELISA
ELISA-Kit
Plasma, Serum, Überstand
96 Assays
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
29200
< 12 %
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Assay-Verdünnungskonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
96 Test-Kit
Onkologie
2 bis 8 °C
1 Std 20 Min
1.64 bis 400 pg/ml
2 bis 400 pg/ml
Biotin
Zytokine und Rezeptoren
Dieses ELISA-Antikörperpaar kann auch humanes und murines Aktivin A erkennen.
Ratte
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Inhba
< 10 %
HRP
RUO
Plasma, 33 μl; Serum, 33 μl; Überstand, 100 μl
Ratte
4 Std 45 Min