Learn More
Klrd1, Rat, FITC, Clone: 18D3, Abnova™
Rat monoclonal antibody raised against Klrd1.
Marke:  Abnova MAB5788.500ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 16261110
  • 490.00 € / 500 Mikrogramm
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Klrd1
Monoclonal
FITC
Flow Cytometry (1 ug/106 cells) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Klrd1
Klrd1
CHO cells transfected with the B6 allele of CD94.
RUO
16643
Mouse
Liquid
Flow Cytometry
18D3
Rat monoclonal antibody raised against Klrd1.
In PBS (0.09% sodium azide)
CD94
Rat
500 μg
Primary
Mouse CD94 receptor subunit, Mr 70 KDa.
Store in the dark at 4°C. Do not freeze.
Avoid prolonged exposure to light.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
IgG2a κ