Learn More
Invitrogen™ BCL-W (BCL2L2) Rat ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marke: Invitrogen™ ERBCL2L2
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00400kg
Beinhaltet: Vorbeschichtete Platte(n), Standard, Nachweisantikörper, HRP-Konjugat, Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung und Plattenabdeckungen.
Beschreibung
The Rat BCL-W (BCL2L2) ELISA quantitates Rt BCL-W in rat serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Rt BCL-W. Principle of the method The Rat BCL-W solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Mithilfe einer PCR-basierten Strategie wurde ein zusätzliches Protein mit lebensfördernden Aktivitäten, Bcl-w genannt, identifiziert. Das Protein ist gut konservierbar zwischen Maus und Mensch und wird durch ein Gen kodiert, das sich in der Nähe des TCRα-Gens auf Chromosom 14 befindet. BCL-w wird in myeloischen Zelllinien, nicht jedoch in T- und B-Lymphozyten exprimiert und kann in einer Vielzahl von Geweben gefunden werden. Ein alternatives Spleißereignis bei Exon4 führt zu zwei Transkripten. Das erste, Bcl-w, kodiert ein Protein von 193 Aminosäuren und das zweite, Bcl-w/rox, kodiert eine Länge von 333 Proteinaminosäuren. Der "rox"-Anteil von Bcl-w/rox zeigt eine markante 66 %ige Aminosäure-Sequenzidentität mit dem Drosophila rox2-Protein; das Bcl-w/rox-Transkript kann jedoch auf sehr niedrigen Niveaus ausgedrückt werden.Spezifikation
NP_068622.1; XP_006252078.1 | |
0,4 ng/mL | |
Festphasen-Sandwich-ELISA | |
ELISA-Kit | |
Plasma, Serum, Überstand | |
96 Assays | |
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse | |
60434 | |
< 12 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Assay-Verdünnungskonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
96 Test-Kit | |
Apoptose | |
2 bis 8 °C | |
Ratte | |
4 Std 45 Min |
0.41 bis 100 ng/ml | |
0.4 bis 100 ng/ml | |
Biotin | |
Weitere Proteine | |
Dieses ELISA-Antikörperpaar kann auch humanes und murines BCL-W erkennen. | |
Ratte | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
Bcl2l2 | |
< 10 % | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl | |
BCL-W, BCL-WEL, BCL-WS, Bclw | |
1 Std 20 Min |