Learn More
Invitrogen™ CRP Rat ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marke: Invitrogen™ ERCRP
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00400kg
Beschreibung
The Rat C-Reactive Protein (Rt CRP) ELISA quantitates Rt CRP in rat serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Rt CRP. Principle of the method The Rat CRP solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
CRP (C-reaktives Protein) ist eine wichtige zyklische pentamere Proteinverbindung in der akuten Phase, die aus fünf identischen, nicht kovalent gebundenen, nicht glykosylierten Subeinheiten besteht. Jede Untereinheit besteht aus 206 Aminosäuren und hat ein Molekulargewicht von 24 kDa. CRP wird von der Leber produziert und sein Plasmaspiegel steigt während entzündlicher Prozesse im Körper dramatisch an. CRP ist ein Initiator der klassischen Komplementkaskade, bindet an mehrere Kernkomponenten (Chromatin, Histon usw.), spielt eine wichtige Rolle bei der angeborenen Immunität und vermittelt Aktivitäten im Zusammenhang mit der präimmunen unspezifischen Wirtsresistenz. Insbesondere gibt es eine 100- bis 1000-fache Zunahme von CRP als Reaktion auf Verletzungen, Infektionen oder Entzündungen. CRP ist ein opsonischer Initiator der klassischen Komplementkaskade und ein Aktivator von Monozyten/Makrophagen. CRP bindet zudem an mehrere Kernkomponenten wie Chromatin, Histon und snRNP, was darauf hindeutet, dass es während der Zellnekrose eine Rolle als Fresszelle spielen kann. CRP ist an mehreren Funktionen im Zusammenhang mit der Wirtsabwehr beteiligt, die auf der Fähigkeit beruhen, fremde Krankheitserreger und beschädigte Zellen des Wirts zu erkennen, und initiiert die Pathogenentfernung durch Interaktion mit humoralen und zellulären Effektorsystemen im Blut. Patienten mit erhöhten Basalkonzentrationen von CRP haben nachweislich ein erhöhtes Risiko für Hypertonie und kardiovaskuläre Erkrankungen.Spezifikation
Gehäuse P48199 | |
200 pg/mL | |
CRP-ELISA-Kit (C-reaktiv) für Proteine, 96 Assays, 1 Kit, Rattenspezies, Proteasen-, Peptidasen- und Inhibitoren-Proteinfamilie, Immunologieforschung, Enzym-Linked Immunosorbent Assay, entwickelt für die Quantifizierung und den Nachweis von C-reaktivem Protein (CR) | |
Festphasen-Sandwich-ELISA | |
Kolorimetrisch | |
Proteasen, Peptidasen und Inhibitoren | |
Dieses ELISA-Kit zeigt keine Kreuzreaktivität mit den folgenden getesteten Zytokinen: CINC-2, CINC-3, CNTF, Fraktalkin, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-4, IL-6, IL-10, GM-CSF, IFN-gamma, Leptin, Lix, MCP-1, MIP-3 alpha, Beta-NGF, TIMP-1, TNF-alpha aus Ratten. | |
96 Assays | |
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse | |
25419 | |
Ratte | |
< 10 % | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 1 μl; Serum, 1 μl; Überstand, 100 μl | |
Aa1249, Ab1-341, Ab2-196, Ac1-114, Ac1262, AC2-069, Ba2-693 | |
1 Std 20 Min |
0.246 bis 60 ng/ml | |
0.2 bis 60 ng/ml | |
C-reaktives Protein (CRP) | |
Biotin | |
ELISA-Kit | |
Plasma, Serum, Überstand | |
TMB | |
Ratte | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
PTX1 | |
< 12 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Assay-Verdünnungskonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Mit Anti-Ratten-C-reaktivem Protein vorbeschichtete 96-Well-Streifenplatte, lyophilisierter rekombinanter Ratten-C-reaktives Protein-Standard, 20x-Waschpuffer, biotinyliertes Antikörperreagenz, Streptavidin-HRP-Reagenz, TMB-Substrat, Stopplösung; enthält 0.2 M Schwefelsäure, Assay, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Mit Anti-Ratten-C-reaktivem Protein vorbeschichtete 96-Well-Streifenplatte, gefriergetrockneter rekombinanter Ratten-C-reaktives Protein-Standard, 20x Waschpuffer, biotinyliertes Antikörperreagenz, Streptavidin-HRP-Reagenz, TMB-Substrat, Stopplösung; enthält 0,2 M Schwefelsäure, Assay | |
96 Test-Kit | |
Immunologie | |
2 bis 8 °C | |
Ratte | |
4 Std 45 Min |