Learn More
Invitrogen™ CINC-1 (CXCL1) Rat ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marke: Invitrogen™ ERCXCL1
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00400kg
Beinhaltet: Vorbeschichtete Platte(n), Standard, Nachweisantikörper, HRP-Konjugat, Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung und Plattenabdeckungen.
Beschreibung
The Rat CINC-1 (CXCL1) ELISA quantitates Rt CINC-1 in rat serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Rt CINC-1. Principle of the method The Rat CINC-1 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
CXCL1, CXCL2 und CXCL3, auch GRO alpha, GRO beta (MIP-2alpha) und GRO gamma (MIP-2beta) genannt, sind Mitglieder der CXC-Unterfamilie der Chemokine. Reife CXCL1/2/3-Proteine binden mit hoher Affinität an den IL-8-Rezeptor Typ B und sind potente neutrophile Lockstoffe und Aktivatoren. In vitro zeigen die verarbeiteten Formen GRO-alpha(4 - 73), GRO-alpha (5 - 73) und GRO-alpha (6- 73) eine 30-fach höhere chemotaktische Aktivität.Spezifikation
Gehäuse P14095 | |
50 pg/ml | |
CINC-1 (CXCL1) ELISA-Kit, 96 Assays, 1 Kit, Spezies Ratte, Chemokin- und Rezeptor-Proteinfamilie, Immunologieforschung, Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA), entwickelt für die Quantifizierung und den Nachweis von CINC-1 (CXCL1) in Proben mithilfe eines Mikrotiterplatten-Lesegeräts | |
Festphasen-Sandwich-ELISA | |
Kolorimetrisch | |
Chemokin und Rezeptoren | |
Dieses ELISA-Kit zeigt keine Kreuzreaktivität mit den getesteten Zytokinen: CINC-2, CINC-3, CNTF, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-6 IL-10, GM-CSF, IFN-gamma, Leptin, Lix, MCP-1, MIP-3 alpha, Beta-NGF, TIMP-1, TNF-alpha, VEGF aus Ratten. | |
96 Assays | |
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse | |
81503 | |
Ratte | |
10% | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl | |
CINC-1, Gro1 | |
1 h20 min |
234,4–15.000 pg/ml | |
300pg/mL bis 15000pg/mL | |
CINC-1 (CXCL1) | |
Biotin | |
ELISA-Kit | |
Plasma, Serum, Überstand | |
TMB | |
Ratte | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
CINC-1/Gro1 | |
12% | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Assay-Verdünnerkonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Mit Anti-Ratten-CINC-1 vorbeschichtete 96-Well-Streifenplatte, gefriergetrockneter rekombinanter Ratten-CINC-1-Standard, 20x-Waschpuffer, biotinyliertes Antikörperreagenz, Streptavidin-HRP-Reagenz, TMB-Substrat, Stopplösung; enthält 0,2 M Schwefelsäure, Assay-Verdünner A, enthält 0,09 | |
96 Tests | |
Immunologie | |
2°bis 8 °C | |
Ratte | |
4 h45 min |