Learn More
Invitrogen™ CINC-3 (CXCL2) Rat ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marke: Invitrogen™ ERCXCL2
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00400kg
Beinhaltet: Vorbeschichtete Platte(n), Standard, Nachweisantikörper, HRP-Konjugat, Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung und Plattenabdeckungen.
Beschreibung
The Rat CINC-3 (CXCL2) ELISA quantitates Rt CINC-3 in rat serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Rt CINC-3. Principle of the method The Rat CINC-3 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Makrophagen-entzündliches Protein 2 ist ein Chemokin, das an der pulmonalen Entzündungsreaktion beteiligt ist. MIP-2 wird von aktivierten Monozyten und Neutrophilen erzeugt und an Entzündungsstellen exprimiert. In vitro unterdrückt es die hämatopoetische Proliferation von Stammzellen.Spezifikation
Gehäuse P30348 | |
2 pg/mL | |
Festphasen-Sandwich-ELISA | |
ELISA-Kit | |
Plasma, Serum, Überstand | |
96 Assays | |
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse | |
114105 | |
< 12 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Assay-Verdünnungskonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
96 Test-Kit | |
Immunologie | |
2 bis 8 °C | |
Ratte | |
4 Std 45 Min |
7.37 bis 1800 pg/ml | |
2 bis 1800 pg/ml | |
Biotin | |
Chemokin und Rezeptoren | |
Dieses ELISA-Kit zeigt keine Kreuzreaktivität mit den folgenden getesteten Zytokinen: CINC-2, CNTF, Fraktalkin, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-4, IL-6, IL-10, GM-CSF, IFN-gamma, Leptin, Lix, MCP-1, MIP-3 alpha, Beta-NGF, TIMP-1, TNF-alpha aus Ratten. | |
Ratte | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
Mip-2,Scyb2 | |
< 10 % | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl | |
MIP-2, Scyb2 | |
1 Std 20 Min |