Learn More
Invitrogen™ CSF2 (GM-CSF) Rat ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marke: Invitrogen™ ERCSF2
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00400kg
Beschreibung
The Rat CSF2 (GM-CSF) ELISA quantitates Rt CSF2 in rat serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Rt CSF2. Principle of the method The Rat CSF2 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
GM-CSF (Granulocyte-Macrophage colony-stimulating factor) ist ein hämatopoetischer Wachstumsfaktor von 14.6 kDa, der in glykosylierten und nicht-glykosylierten biologisch aktiven Formen vorkommt und die Entwicklung von Granulozyten, Makrophagen, frühen Megakaryozyten und Eosinophil-Vorläuferzellen stimuliert. Die aktive Form des GM-CSF-Proteins wird extrazellulär als Homodimer gefunden, und das GM-CSF-Gen wurde in einem Cluster verwandter Gene in der Chromosomenregion 5q31 lokalisiert, die bekanntermaßen mit interstitiellen Deletionen im 5q-Syndrom und akuter myeloischer Leukämie in Verbindung gebracht werden. Weitere Gene im Cluster sind die, die 4-, 5- und 13-Interleukine kodieren. Die Fähigkeit von rekombinantem GM-CSF, die hämatopoetische Zellrückgewinnung zu steigern, ist zu einem Schwerpunktbereich bei der therapeutischen Behandlung von Patienten nach einer Knochenmarkstransplantation geworden. Neuere Studien haben GM-CSF bei entzündlichen und Autoimmunerkrankungen wie Arthritis, Arthritis-bezogenen interstitiellen Lungenerkrankungen, Nephritis und Psoriasis untersucht. Im ZNS wurde die Entartung oder Neutralisierung von GM-CSF bei der experimentellen Autoimmunenzephalomyelitis (EAE) und Multipler Sklerose (MS) untersucht.Spezifikation
Gehäuse P48750 | |
10 pg/mL | |
Festphasen-Sandwich-ELISA | |
ELISA-Kit | |
Plasma, Serum, Überstand | |
96 Assays | |
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse | |
116630 | |
< 12 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Assay-Verdünnungskonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
96 Test-Kit | |
Immunologie | |
2 bis 8 °C | |
Ratte | |
4 Std 45 Min |
12.35 bis 3000 pg/ml | |
10 bis 3000 pg/ml | |
Biotin | |
Zytokine und Rezeptoren | |
Dieses ELISA-Kit zeigt keine Kreuzreaktivität mit den folgenden getesteten Zytokinen: CINC-2, CINC-3, CNTF, Fraktalkin, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-4, IL-6, IL-10, IFN-gamma, Leptin, Lix, MCP-1, MIP-3 alpha, Beta-NGF, TIMP-1, TNF-alpha aus Ratten. | |
Ratte | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
Gm-csf,Gmcsf | |
< 10 % | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl | |
Gm-csf, Gmcsf | |
1 Std 20 Min |