Learn More
Gibco™ Rat IFN-beta Recombinant Protein
Artikelnummer. 10414383
Change view
Click to view available options
Menge:
1 x 10⊃5 U
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10414383 1 x 10⊃5 U 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10414383 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. PRC4024
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Rat IFN-beta Recombinant Protein
Rat IFN-beta Recombinant Protein for Western Blot, IHC, ELISA, Ctrl, FN
IFN-β is involved in immune responses against viral infection.
Approved for shipment at Room Temperature or on Wet or Dry Ice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cell Culture
Gen-ID (Entrez) 24481
Molekulargewicht 19.7 kDa
Reinigungsverfahren Affinity Chromatography
Menge 1 x 10⊃5 U
Gen-Alias IFN-β
Spezies Rat
Inhalt und Lagerung Store in refrigerator (2–8°C).
Endotoxin-Gehalt 1 EU/vial
Masse 2.4 x 10^5 units
Versandbedingung Approved for shipment on Wet or Dry Ice
Expressionssystem Mammalian
Proteinfamilie Cytokines & Receptors
Proteinform Recombinant, Ligand
Form Lyophilized
Protein-Subtyp Interferons
Forschungskategorie Immunology, Virology, Signal Transduction
Produktlinie Gibco
Reinheits- oder Qualitätsgrad 90 %