Learn More
Invitrogen™ ELISA-Kits für Ratte-IFN-gamma
Messen Sie die Konzentrationen von Interferon-gamma (IFNg) (Ratte) in Rattenserum und -plasma (EDTA, Heparin, Natriumcitrat) und Kulturüberstandsproben mit 96 Well-Mikrotiterplatten.
Marke:  Invitrogen™ ERIFNG2
653.36 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10750625
  • 980.00 € / 1 Set
Verfügbar ab: 15-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Testen Sie den Gehalt an Ratte-IFN-γ (Ratte-Interferon-gamma) in Rattenserum, Plasma (EDTA, Heparin, Natriumcitrat) und Kulturüberstand-Proben mit unseren Thermo Scientific ELISA-Kits für Ratte-IFN-gamma.
Diese ELISA-Kits für Ratte-IFN-gamma verwenden vorgetiterte, aufeinander abgestimmte Paare von Beschichtungs- und Nachweisantikörpern zur empfindlichen und genauen Messung von Interferon-gamma (IFN-γ) in Proben bei 50 pro Well. Ebenfalls enthalten sind kalibrierte rekombinante Proteinstandards, Streptavidin-HRP, TMB-Substratlösung und Stopplösung. Die vollständigen Kits enthalten eine oder mehrere vorbeschichtete 96-Well-Streifenplatten und chargenoptimierte Reagenzien. Alle Komponenten werden einer Qualitätskontrolle unterzogen, um die Variabilität von Charge zu Charge zu minimieren.
  • Ziel: Natürliches und rekombinantes Ratten-Interferon-gamma (IFNγ)
  • Format: Kolorimetrisches ELISA (TMB-Substrat) in durchsichtiger 96-Well-Streifenplatte
  • Messung: Absorption bei 450 nm minus Absorption bei 550 nm
  • Assay-Bereich: 8 bis 500pg/mL
  • Empfindlichkeit: < 2 pg/ml
  • Probenarten: Zellkulturüberstand, Serum, Plasma (EDTA, Natriumcitrat und Heparin)
  • Gesamte Assay-Zeit: 2,5 Stunden
  • Probengröße: 50 μl
  • Spezifität: Keine signifikante Kreuzreaktion mit Ratten-IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, MIP-1α, RANTES oder TNFαoder Human- oder Schwein-IFN-γ. Bei einer Auswertung der Präparate von NIH/NIBSC-Maus-IFN-γ (Charge Gg02-901-533) im ELISA-Kit für Ratten-IFN-γ war 6250 pg/ml Maus-IFN-γ äquivalent zu 258 pg/ml Ratten-IFN-γ (4,1 % Kreuzreaktivität).
Enthält: Die vollständigen Kits enthalten vorbeschichtete Antikörperplatten, Nachweisantikörper, Puffer, Verdünnungsmittel, Standards und Substrate.
Spezifikation
Spezifikation
Gehäuse P01581
<2 pg/ml
Biotin
ELISA-Kit
Keine signifikante Kreuzreaktion mit Ratten IL-1a, IL-1ß, IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, MIP-1a, RANTES oder TNFa oder Human- oder Schwein-IFNg. Bei einer Auswertung der Präparate von NIH/NIBSC-Maus-IFNg (Charge Gg02-901-533) im ELISA-Kit für Ratten-IFNg war 6250 pg/ml Maus-IFNg äquivalent zu 258 pg/ml Ratten-IFN (4,1 % Kreuzreaktivität).
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
IFNG2
8,5%
HRP
Kit mit 2 Platten
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 50 μl
Natürliches und rekombinantes Ratten-Interferon-gamma (IFNg)
2.5 h
8 bis 500 pg/ml
Ratten-IFN-gamma ELISA-Kit
Kolorimetrisches ELISA (TMB-Substrat) in durchsichtiger 96-Well-Streifenplatte
Plasma (EDTA, Citrat, Heparin), Serum, Zellkulturüberstand
2 x 96 Mikrotiterplatten-Wells
25712
8,7%
30x Waschpuffer; 2x 50 ml, Selbstklebende Plattenabdeckungen, je 12, Anti-Ratte-IFN-gamma-96 Well-Streifenplatte, je 2, Biotinyliertes Antikörper-Reagenz, 2x 12 ml, HRP-Verdünnungspuffer, 2 x 13 ml, Gefriergetrockneter rekombinanter Standard für Ratten-IFN-gamma, 4 Fläschchen, TMB Substratlösung, 2 x 12 ml, Streptavidin-HRP-Konzentrat, 2 x 75 µl, Stopplösung, 2 x 13 ml, Probenverdünnungsmittel, 2 x 12 ml
Absorbierung bei 450 nm ohne Absorbierung bei 550 nm
RUO
2°bis 8 °C
1 h20 min