missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rat IgG2a Kappa Light Chain, Clone: R2a, PE, Isotype control, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18273112 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.025 mg
0.05 mg
0.1 mg
0.2 mg
Packungsgröße:
0.05 Milligramm
0.10 Milligramm
0.20 Milligramm
25 Mikrogramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18273112 0.05 mg 0.05 Milligramm
18756553 0.025 mg 25 Mikrogramm
18261042 0.1 mg 0.10 Milligramm
18222555 0.2 mg 0.20 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18273112 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP1437800.05MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rat Monoclonal Antibody has been used in 2 publications

IgG2a Kappa Light Chain Monoclonal specifically detects IgG2a Kappa Light Chain in Rat samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IgG2a Kappa Light Chain
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon R2a
Konzentration 0.2 mg/mL
Konjugat PE
Verdünnung Flow Cytometry 1:100 - 1:2000
Zusammensetzung Aqueous buffer, may contain carrier protein/stabilizer (proprietary). with 0.09% Sodium Azide
Wirtsspezies Rat
Menge 0.05 mg
Primär oder sekundär Primary
Testspezifität The monoclonal rat IgG2a, kappa immunoglobulin is useful as an isotype control for rat IgG2a antibodies.
Zielspezies Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Isotype IgG2a κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.