Learn More
Rat IgG2b kappa Isotype Control (eB149/10H5), Super Bright™ 780, eBioscience™, Invitrogen™
Rat Isotype Control
143.00 € - 332.00 €
Spezifikation
Antigen Rat IgG2b kappa
Klon eB149/10H5
Konjugat Super Bright 780
Form Liquid
Wirtsspezies Rat
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15924174
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Affymetrix eBioscience
78-4031-82
100 μg
332.00 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15914174
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Affymetrix eBioscience
78-4031-80
25 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Description: The rat IgG2b monoclonal antibody is useful as an isotype control immunoglobulin. Applications Reported: This eB149/10H5 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis. Applications Tested: This eB149/10H5 antibody has been tested by flow cytometric analysis of normal human peripheral blood cells and mouse splenocytes. Use at the same concentration as the experimental antibody. Super Bright 780 is a tandem dye that can be excited with the violet laser line (405nm) and emits at 780nm. We recommend using a 780/60 bandpass filter. Please make sure that your instrument is capable of detecting this fluorochrome. When using two or more Super Bright dye-conjugated antibodies in a staining panel, it is recommended to use Super Bright Staining Buffer (cat. SB-4400) to minimize any non-specific polymer interactions. Fixation: Samples can be stored in IC Fixation Buffer (Product # 00-8222) (100μL of cell sample + 100μL of IC Fixation Buffer) or 1-step Fix/Lyse Solution (Product # 00-5333) for up to 3 days in the dark at 4°C with minimal impact on brightness and FRET efficiency/compensation. Some generalizations regarding fluorophore performance after fixation can be made, but clone specific performance should be determined empirically. Excitation: 405nm; Emission: 780nm; Laser: Violet Laser
Rat IgG2b kappa Control antibody specifically detects Rat IgG2b kappa in Not Applicable samples. It is validated for Control, Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
Rat IgG2b kappa
Super Bright 780
Rat
PBS with BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2
Isotype Control (Primary)
eB149/10H5
Liquid
RUO
IgG2b κ