Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Platin-ELISA-Kit für Ratte-IL-1-alpha
Für den quantitativen Nachweis von IL-1-alpha (Ratte).
634.00 € - 3385.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse P16598
Assay-Bereich 15.6 bis 1,000 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 4,0 pg/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Mehr Spezifikationen ansehen
Beinhaltet: Aluminiumbeutel mit einer Mikrotiterplatte, beschichtet mit polyklonalen Antikörpern gegen Ratte-IL-1alpha
Biotin-konjugierter polyklonaler Anti-Ratte-Antikörper gegen IL-1alpha
Streptavidin-HRP
Ratte-IL-1alpha-Standard gefriergetrocknet, 2 ng/ml nach Rekonstitution
Assay-Pufferkonzentrat 20x (PBS mit 1 % Tween 20 und 10 % BSA)
Waschpuffer Konzentrat 20x (PBS mit 1 % Tween 20)
Substratlösung (Tetramethyl-Benzidin)
Stopplösung (1 M Phosphorsäure)
Blue-Dye
Green-Dye
Red-Dye
Klebefolien
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15592057
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
BMS627TEN
10 x 96 Tests
3385.00 €
10 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15582057
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
BMS627
96 Tests
634.00 €
96 Tests
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Der ELISA für Ratten-Interleukin-1 alpha (Ratten-IL-1α) quantifiziert Ratten-IL-1α in Rattenserum oder Zellkulturmedium.Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes Ratten-IL-1α.Funktionsprinzip der Methode Der Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) für Ratten-IL-1α misst die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebundene Zielmenge.Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft.Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Platinum Kits unterliegen strengen internen Entwicklungs-, Herstellungs- und Qualitätsvalidierungsprozessen, die eine höchstmögliche Produktleistung und optimale Chargenkonsistenz gewährleisten
Spezifikation
Spezifikation
Gehäuse P16598
4,0 pg/mL
ELISA-Kit
Ratte
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Il-1 alpha
5 %
HRP
Plasma, 50 μl; Überstand, 50 μl
Hämatopoietin 1, IL1F1, Interleukin 1 alpha
1 Std 20 Min
15.6 bis 1,000 pg/ml
Biotin
Serum, Überstand
ELISA
24493
10 %
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Proben-Verdünnungsmedium, Assaypufferkonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
RUO
2 bis 8 °C
Ratte
3 Std 10 Min
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Nur für Forschungszwecke