missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Rat IL-4 ELISA Kit
Rat IL-4 quantitates rat IL-4 in serum, plasma, supernatant.
678.00 € - 2635.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | B-Zellwachstumsfaktor 1; B_Zellstimulationsfaktor 1; B-Zellwachstumsfaktor 1; B-Zellen-IgG-Differenzierungsfaktor; B-Zellstimulierungsfaktor 1; BCGF1; BCGF-1; Binetrakin; BSF1; BSF-1; Zytokin; H-IL-4; IGG1 Induktionsfaktor; IL2; IL4; Il-4; Il4e12; ILN; Interleukin; Interleukin 4; Interleukin 4 Variante 2; Interleukin4; Interleukin-4; Interleukin-4-Vorläufer; Lymphozyten-Stimulierungsfaktor 1; MGC79402; M-IL-4; Pitrakinra |
---|---|
Assay-Bereich | 1,5 bis 160 pg/mL |
Assay-Empfindlichkeit: | 1,5 pg/mL |
Konjugat | Biotin |
Produkttyp | ELISA |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17115869
|
Invitrogen™
ERA29RBX5 |
5 x 96 Tests |
2635.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17135043
|
Invitrogen™
ERA29RB |
96 Tests |
678.00 €
96 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Rat IL-4 quantitates rat IL-4 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant rat IL-4.
Interleukin-4 (IL-4) is a pleiotropic, immune-modulatory cytokine produced by activated T cells, and serves as a ligand for interleukin 4 receptor. IL-4 has been found to have the broadest range of actions. The interleukin 4 receptor also binds to IL13, which may contribute to many overlapping functions of this cytokine and IL13. STAT6, a signal transducer and activator of transcription, has been shown to play an important role in mediating the immune regulatory signal of IL-4. The IL-4 gene, IL-3, IL-5, IL-13, and CSF2 form a cytokine gene cluster on chromosome 5q. In particular, IL-4 is located in close proximity to IL13 on the chromosome. Further, the IL-4 gene, IL13 and IL5 are found to be coordinated by several long-range regulatory elements over a 120 kilobase range on the chromosome. IL-4 delta 2 is a known splice variant of IL-4.Spezifikation
B-Zellwachstumsfaktor 1; B_Zellstimulationsfaktor 1; B-Zellwachstumsfaktor 1; B-Zellen-IgG-Differenzierungsfaktor; B-Zellstimulierungsfaktor 1; BCGF1; BCGF-1; Binetrakin; BSF1; BSF-1; Zytokin; H-IL-4; IGG1 Induktionsfaktor; IL2; IL4; Il-4; Il4e12; ILN; Interleukin; Interleukin 4; Interleukin 4 Variante 2; Interleukin4; Interleukin-4; Interleukin-4-Vorläufer; Lymphozyten-Stimulierungsfaktor 1; MGC79402; M-IL-4; Pitrakinra | |
1,5 pg/mL | |
ELISA | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
Il4. | |
<10% | |
HRP | |
Überstand, 50 µl; Plasma, 50 µl; Serum, 50 µl | |
IL-4. | |
4 h 45 min |
1,5 bis 160 pg/mL | |
Biotin | |
Plasma, Serum, Überstand | |
P20096. | |
<12% | |
Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
Nur für Forschungszwecke | |
2°bis 8 °C | |
1 h 20 min |