missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rat IL-9 Biotinylated Antibody, R&D Systems™

Artikelnummer. 18180311
Change view
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18180311 50 μg 50 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18180311 Lieferant R&D Systems Lieferanten-Nr. BAF4134

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Sheep Polyclonal Antibody

IL-9 Polyclonal specifically detects IL-9 in Rat samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IL-9
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration LYOPH
Konjugat Biotin
Verdünnung Western Blot 0.1 ug/mL
Gen-Zugriffsnummer NP_001099217
Gen-Alias Cytokine P40, HP40, IL9, IL-9homolog of mouse T cell and mast cell growth factor 40, interleukin 9, interleukin-9, P40, p40 cytokine, p40 T-cell and mast cell growth factor, T-cell growth factor P40
Gensymbole IL9
Wirtsspezies Sheep
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant rat IL-9 Gln19-Ala144 Accession # NP_001099217
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 50 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3578
Testspezifität Detects rat IL-9 in Western blots. In Western blots, approximately 20% cross-reactivity with recombinant human IL-9 is observed.
Rekonstitution Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Zielspezies Rat
Inhalt und Lagerung Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.