Learn More
Invitrogen™ LIX (CXCL5) Rat ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marke:  Invitrogen™ ERCXCL5
437.35 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00400kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15465373
  • 656.00 € / 1 Set
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet: Vorbeschichtete Platte(n), Standard, Nachweisantikörper, HRP-Konjugat, Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung und Plattenabdeckungen.
Beschreibung
Beschreibung
The Rat LIX (CXCL5) ELISA quantitates Rt LIX in rat serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Rt LIX. Principle of the method The Rat LIX solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
CXCL6 ist eine Chemotaxis für neutrophile Granulozyten. Es signalisiert durch Bindung und Aktivierung seiner Rezeptoren (CXCR1 und CXCR2). Zusätzlich zu seinen chemotaktischen und angiogenen Eigenschaften hat es eine starke antibakterielle Aktivität gegen grampositive und gramnegative Bakterien (90-fach erhöht im Vergleich zu CXCL5 und CXCL7).
Spezifikation
Spezifikation
Gehäuse P97885
20 pg/mL
Festphasen-Sandwich-ELISA
ELISA-Kit
Plasma, Serum, Überstand
96 Assays
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
60665
< 12 %
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Assay-Verdünnungskonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
96 Test-Kit
Immunologie
2 bis 8 °C
Ratte
4 Std 45 Min
24.69 bis 6000 pg/ml
20 bis 6000 pg/ml
Biotin
Chemokin und Rezeptoren
Dieses ELISA-Kit zeigt keine Kreuzreaktivität mit den getesteten Zytokinen: CINC-2, CINC-3, Fraktalkin, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-4, IL-6, IL-10, GM-CSF, IFN-gamma, Leptin, Lix, MCP-1, MIP-3 alpha, Beta-NGF, TIMP-1, TNF-alpha, VEGF aus Ratten.
Ratte
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Cxcl5, Cxcl6
< 10 %
HRP
RUO
Plasma, 33 μl; Serum, 33 μl; Überstand, 100 μl
Gehäuse Cxcl5
1 Std 20 Min