missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Rat MIP-3 alpha/CCL20 ELISA Kit
Beschreibung
Rat MIP-3 alpha/CCL20 quantitates rat MIP-3 alpha/CCL20 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant rat MIP-3 alpha/CCL20.
Das entzündliche Makrophagen-Protein-3 alpha (MIP-3alpha), auch CCL20 genannt, wird in der Leber, den Lungen, Lymphknoten und peripheren Blutlymphozyten exprimiert. MIP-3alpha wird durch Entzündungssignale stark hoch- und durch das entzündungshemmende Zytokin IL-10 herunterreguliert. MIP3 alpha signalisiert durch den G-Protein-gekoppelten Rezeptor CCR6 und fungiert als Chemoattraktant für Lymphozyten und dendritische Zellen.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | Beta Chemokin Exodus-1; Beta Chemokin Exodus-1; CC Chemokin LARC; CC Chemokin ST38; C-C-Motiv Chemokin 20; C-C-Motiv Chemokin Ligand 20; CCL20; CCL20(1-64); CCL20(1-67); CCL20(2-70); Chemokin (C-C-Motiv) Ligand 20; CKB4; Exodus; Exodus-1; LARC; Leber- und aktivierungsreguliertes Chemokin; entzündliches Makrophagen-Protein 3 alpha; MIP 3 A; MIP 3 A; MIP 3 alpha; MIP 3 A; MIP3 a; MIP3 alpha; MIP3 a; MIP-3 [a]; MIP3A; MIP-3 A; MIP-3-alpha; M-MIP-3-alpha; SCYA20; kleine induzierbare Zytokin-Subfamilie A (Cys-Cys), Mitglied 20; kleine induzierbare Zytokin-Subfamilie A20; kleininduzierbare Zytokine A20; St38 |
| Assay-Bereich | 8,5 bis 2.000 pg/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | 8,5 pg/mL |
| Konjugat | Biotin |
| Produkttyp | ELISA |
| Probentyp | Plasma, Serum, Überstand |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | P97884. |
| Gensymbol | CCL20. |
| Interassay-VK | <12% |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?