missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Ratte TNF-alpha ELISA-Kit
Beschreibung
Ratte TNF-alpha quantifiziert Ratte TNF-alpha im Serum, Plasma, Überstand. Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes Ratten-TNF-alpha.
TNF alpha ist ein multifunktionales, proinflammatorisches Zytokin, das zur Tumornekrosefaktor-Superfamilie (TNF) gehört. Dieses Zytokin wird hauptsächlich von Makrophagen sezerniert und bindet an seine Rezeptoren, TNFRSF1A/TNFR1 und TNFRSF1B/TNFBR. TNF alpha ist an der Regulation von Immunzellen, Zellproliferation, Differenzierung, Apoptose, Lipidmetabolismus und Koagulation beteiligt. TNF Alpha liegt als Multimer aus zwei, drei oder fünf nicht kovalent verknüpften Einheiten vor, zeigt aber nach SDS-PAGE unter nicht reduzierenden Bedingungen ein einzelnes 17-kDa-Band. Knockout-Studien bei Mäusen schlugen auch die neuroprotektive Funktion von TNF alpha vor und es wurde beobachtet, dass es bei der Injektion in tumorhaltige Mäuse Tumornekrosen verursacht. Weitere Funktionen von TNF alpha umfassen seine Rolle bei der Immunantwort auf bakterielle, virale, parasitäre und bestimmte Pilzinfektionen sowie seine Rolle bei der Nekrose spezifischer Tumoren. TNF alpha verursacht eine Zytolyse oder Zytostase bestimmter transformierter Zellen und ist in seiner Zytotoxizität mit Interferon-gamma synergistisch. Dieses Zytokin wurde bei einer Vielzahl von Erkrankungen impliziert, darunter Autoimmunerkrankungen, Insulinresistenz und Krebs.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | APC1-Protein; Cachectin; C-Domain 1; C-Domain 2; cTNF; DADB-70P7.1; DIF; ICD1; ICD2; intrazelluläre Domäne 1; Intrazelluläre Domäne 2; N-terminales Fragment; NTF; RATTNF; TNF; TNF alpha; TNF Superfamilienmitglied; TNF a; TNF, Makrophagen-abgeleitet; TNF, monozyt-abgeleitet; TNFA; TNF-a; TNFalpha; TNF-alpha; TNfsf1a; TNFSF2; TNFa; TNLG1F; Tumornekrosefaktor; Tumornekrosefaktor (TNF-Superfamilienmitglied 2); Tumornekrosefaktor Alpha; Tumornekrosefaktor Alpha (Cachetin); Tumornekrosefaktor Alpha-Vorläufer; Tumornekrosefaktor Ligand 1 F; Tumornekrosefaktor Ligand Superfamilienmitglied 2; Tumornekrosefaktor, Membranform; Tumornekrosefaktor, lösliche Form; Tumornekrosefaktor-alpha; Tumornekrosefaktor-alpha-Vorläufer; Tumornekrosefaktor; Tumornekrosefaktor |
| Assay-Bereich | 25 bis 20.000 pg/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | 25 pg/mL |
| Konjugat | Biotin |
| Produkttyp | ELISA |
| Probentyp | Plasma, Serum, Überstand |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | P16599. |
| Gensymbol | TNF |
| Interassay-VK | <12% |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?