Learn More
R&D Systems™ Rat TrkB (NP_036863) VersaClone cDNA
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | (NP_036863 |
| Gen-ID (Entrez) | 4915 |
| Inhalt und Lagerung | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date |
| Spezies | Rat |
| Menge | 10 μg |