Learn More
Emma Safety Footwear Ray S3 Schuh
Beschreibung
- Wasserdicht
- Der Allround-Sicherheitsschuh: extrem sicher& komfortabel, 100 % metallfrei& wasserdicht.
- Der Ray Schuh hat alles, was Sie von einem Sicherheitsschuh erwarten würden: Er ist robust und langlebig bei ganztägigem Komfort und Schutz für Ihre Füße unter allen Bedingungen, den ganzen Tag.
- Dieser Schuh verfügt über eine vollständig wasserfeste Membran, sodass Sie sich keine Sorgen über nasse Füße machen müssen.
- So können Sie sich voll und ganz auf Ihre Arbeit konzentrieren.
- Die reflektierenden Elemente am Schuh sorgen dafür, dass Sie im Dunkeln gut sichtbar sind und die Gripforce Die Außensohle bietet maximalen Halt.
- Der besonders coole Carbon-Look an der Seite des Obermaterials verleiht dem Schuh einen sportlichen Look.
- Es ist in 2 Breiten erhältlich (D& XD).
- EMMA Ray (Halbschuhe) und EMMA Ryan (hohe Form).
- Diese Modelle verfügen über alle Eigenschaften, die ein Sicherheitsschuh bieten kann:
- S3
- Wasserfest mit DryShield Membran.
- Erhältlich in den Größen 36 bis 48.
- Mit serienmäßiger Zehenschutzkappe und vollständig metallfrei.
- Sportlicher Look.
- Standardmäßig in 2 Breiten erhältlich: D& XD.
- Vorteile der Metallfreiheit:
- Geringeres Gewicht
- Elganteres Fußabrollen durch Vlies-Rutschschutz (anstelle einer Stahlplatte)
- Weniger kälteleitend unter sehr kalten Bedingungen
- Weniger Kratzrisiko an Objekten, da
- der Schuh keine Metallteile aufweist (wichtig z. B. in der Automobilindustrie)
- Nachhaltige Herstellung
- Die Welt verändert sich rasant, und auch industrielle Prozesse wirken sich negativ auf die Umwelt aus.
- Erfahren Sie, wie EMMA nachhaltig produziert, einschließlich seiner metallfreien Sicherheitsschuhe.
- Branchen
- Chemische Industrie
- Metallindustrie
- Konstruktion& Technologie
- Fertigung
- Natur& Umfeld
- Sicherheitsschuh
- S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlusstyp | Schnüre |
| Farbe | Schwarz |
| Auskleidungsmaterial | Antibakterielle Hydro-Tec/DryShield-Membran |
| Material | Leder |
| Größe | 46 |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | ISO 20345:2011 |
| Fit | Extra breite Breite |
| Waterproof | Ja |
| EN ISO 20345 | S3 |