Learn More
RB1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 25628-1-AP-20UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16884195
  • 129.00 € / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 25-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
ZNF639 binds DNA and may function as a transcriptional repressor.
Spezifikation
Spezifikation
RB1
Polyclonal
Unconjugated
RB1
OSRC, p105 Rb, pp110, pRb, RB, RB1, retinoblastoma 1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
5925
-20°C
Liquid
Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Western Blot
0.19 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
P06400
RB1
RB1 Fusion Protein Ag22578